Descripción
- Fabricación en instalaciones de última generación aprobadas por los fabricantes de lámparas
- Trazabilidad completa de los productos fabricados
- Lámparas disponibles para todos los instrumentos principales
Specifica
Specifica
| Fuente de luz | UV-A, UV-C |
| Wavelength | 400/185 nm |
| Tamaño de la abertura (métrico) | 0,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Shimadzu LC2010 de larga duración, D2 de larga duración |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tipo de producto | Lámpara de deuterio |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?