Learn More
Cloruro de deuterio, 20 % p/p en D2O, + 99,96 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11314558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
Product Code. Cantidad unitSize
11314558 25 g 25 g
11324558 5 g 5 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11314558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042406.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7698-05-7
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00044642
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
Sinónimo deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
PubChem CID 522634
SMILES Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Deuterium chloride
Forma física Líquido
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.20g/mL
Olor Acidic
Envase Clear Glass Ampule
Índice de refracción 1.3730
Sensibilidad Moisture
Cantidad 25 g
Punto de ebullición 108°C
Número UN UN1789
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.47
Porcentaje de pureza ≥99.96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/w in D2O