Learn More
Thermo Scientific™ Placas y columnas de centrifugación para eliminación de detergentes
Código de producto. 12201233 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
2 placas de 96 pocillos
24 columnas de 0,1 ml
25 columnas de 125 µl
25 columnas de 500 µl
5 mL
5 columnas de 2 ml
5 columnas de 4 ml
Línea de productos:
HiPPR
Pierce
Tipo de producto:
Columna de centrifugación
Kit de eliminación de detergente
Placa de centrifugación
Resina
Tamaño de la unidad:
1 set
10 ml
24 PCS
paquete de 2
paquete de 25
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Línea de productos Tipo de producto unitSize
12201233 2 placas de 96 pocillos HiPPR Placa de centrifugación paquete de 2
10116434 10 ml Pierce Resina 10 ml
10645585 25 columnas de 125 µl Pierce Columna de centrifugación paquete de 25
10499764 25 columnas de 500 µl Pierce Columna de centrifugación paquete de 25
10792447 5 columnas de 2 ml Pierce Columna de centrifugación paquete de 5
11736446 5 columnas de 4 ml Pierce Columna de centrifugación paquete de 5
11368261 2 placas de 96 pocillos Pierce Placa de centrifugación paquete de 2
12301883 5 mL HiPPR Kit de eliminación de detergente 1 set
12391873 24 columnas de 0,1 ml HiPPR Columna de centrifugación 24 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12201233 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88307
Elimine rápidamente altas concentraciones de detergentes con una pérdida mínima de muestras con ayuda de resinas de eliminación de detergentes. Se recomienda utilizar la resina Thermo Scientific HiPPR (High Protein and Peptide Recovery) para concentraciones de proteínas de hasta 100 μg/ml, mientras que la resina Thermo Scientific Pierce es adecuada para concentraciones superiores a 100 μg/ml.
Los detergentes y surfactantes utilizados para preparar muestras de proteínas y péptidos pueden interferir en análisis tipo ELISA, isoelectroenfoque y espectrometría de masas (MS). La eliminación de detergentes de muestras de péptidos es especialmente difícil y crítica para el análisis de la MS. Incluso las bajas concentraciones de detergentes contaminan los instrumentos e interfieren en la unión de la columna, la elución y la ionización del péptido. Las resinas de eliminación de detergentes Thermo Scientific HiPPR y Pierce son ideales para la eliminación rápida de detergentes comunes de digestiones trípticas para mejorar los resultados del análisis LC-MS/MS y MALDI-MS.
Optimizada — elimina >95 % del detergente de las muestras de proteínas o péptidos
Rápida — el procesamiento de las muestras dura menos de 15 minutos
Efectiva — elimina las interferencias de detergente en aplicaciones posteriores como ELISA, enfoque isoeléctrico y espectrometría de masas
Resina de eliminación de detergentes Pierce
La resina de eliminación de detergentes Pierce une y elimina eficazmente altas concentraciones de detergentes de 10 µl a muestras de 1 ml con una pérdida mínima de muestras. Estas columnas de microcentrífuga vienen preenvasadas con varios volúmenes de resina patentada y constituyen la solución ideal para procesar muestras con proteínas o concentraciones de péptidos superiores a 100 µg/ml.
Kit de columna para eliminación de detergentes HiPPR
La resina para eliminación de detergentes HiPPR se ha optimizado para concentraciones de muestras de 1 a 100 µg/ml y es ideal para la eliminación de detergentes utilizados habitualmente, incluidos SDS, Triton™ X-100, NP-40 y CHAPS en concentraciones del 0,5 al 1 %. La resina está disponible en columnas de centrifugación precargadas, placas de centrifugación de filtro de 96 pocillos y resina suelta para su personalización.
Formatos disponibles:
Pulpa de resina — Resina a granel suministrada con columnas de centrifugación vacías de 0,8 ml
Columnas de centrifugación — Columnas de microcentrífuga de 0,1 ml
Placas de centrifugación de 96 pocillos — Placas de 96 pocillos con filtro predispensadas, compatibles con sistemas de centrifugación y colector de vacío para la purificación manual o automatizada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de filtro de 96 pocillos
Tipo de producto Placa de centrifugación
Contenido y almacenamiento • Placa de centrifugación de filtro de 96 pocillos de eliminación de detergentes HiPPR, 2 placas
• Placa de recogida de 96 pocillos profundos, 2 placas
• Placa de recogida de 96 pocillos, 2 placas
Almacenar a 4 °C.
Tipo de columna Resina patentada, afinidad
Fase estacionaria Ligando patentado
Línea de productos HiPPR
Diana de purificación Eliminación de detergente
Suficiente para 192 muestras
Cantidad 2 placas de 96 pocillos