Learn More
Thermo Scientific™ Placas y columnas de centrifugación para eliminación de detergentes
Código de producto. 11736446 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
2 placas de 96 pocillos
24 columnas de 0,1 ml
25 columnas de 125 µl
25 columnas de 500 µl
5 mL
5 columnas de 2 ml
5 columnas de 4 ml
Línea de productos:
HiPPR
Pierce
Tipo de producto:
Columna de centrifugación
Kit de eliminación de detergente
Placa de centrifugación
Resina
Tamaño de la unidad:
1 set
10 ml
24 PCS
paquete de 2
paquete de 25
paquete de 5
Código de producto. 11736446
Marca: Thermo Scientific™ 87779
Elimine rápidamente altas concentraciones de detergentes con una pérdida mínima de muestras con ayuda de resinas de eliminación de detergentes. Se recomienda utilizar la resina Thermo Scientific HiPPR (High Protein and Peptide Recovery) para concentraciones de proteínas de hasta 100 μg/ml, mientras que la resina Thermo Scientific Pierce es adecuada para concentraciones superiores a 100 μg/ml.
Los detergentes y surfactantes utilizados para preparar muestras de proteínas y péptidos pueden interferir en análisis tipo ELISA, isoelectroenfoque y espectrometría de masas (MS). La eliminación de detergentes de muestras de péptidos es especialmente difícil y crítica para el análisis de la MS. Incluso las bajas concentraciones de detergentes contaminan los instrumentos e interfieren en la unión de la columna, la elución y la ionización del péptido. Las resinas de eliminación de detergentes Thermo Scientific HiPPR y Pierce son ideales para la eliminación rápida de detergentes comunes de digestiones trípticas para mejorar los resultados del análisis LC-MS/MS y MALDI-MS.
Optimizada — elimina >95 % del detergente de las muestras de proteínas o péptidos
Rápida — el procesamiento de las muestras dura menos de 15 minutos
Efectiva — elimina las interferencias de detergente en aplicaciones posteriores como ELISA, enfoque isoeléctrico y espectrometría de masas
Resina de eliminación de detergentes Pierce
La resina de eliminación de detergentes Pierce une y elimina eficazmente altas concentraciones de detergentes de 10 µl a muestras de 1 ml con una pérdida mínima de muestras. Estas columnas de microcentrífuga vienen preenvasadas con varios volúmenes de resina patentada y constituyen la solución ideal para procesar muestras con proteínas o concentraciones de péptidos superiores a 100 µg/ml.
Kit de columna para eliminación de detergentes HiPPR
La resina para eliminación de detergentes HiPPR se ha optimizado para concentraciones de muestras de 1 a 100 µg/ml y es ideal para la eliminación de detergentes utilizados habitualmente, incluidos SDS, Triton™ X-100, NP-40 y CHAPS en concentraciones del 0,5 al 1 %. La resina está disponible en columnas de centrifugación precargadas, placas de centrifugación de filtro de 96 pocillos y resina suelta para su personalización.
Formatos disponibles:
Pulpa de resina — Resina a granel suministrada con columnas de centrifugación vacías de 0,8 ml
Columnas de centrifugación — Columnas de microcentrífuga de 0,1 ml
Placas de centrifugación de 96 pocillos — Placas de 96 pocillos con filtro predispensadas, compatibles con sistemas de centrifugación y colector de vacío para la purificación manual o automatizada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Columna de centrifugación cónica de 50 ml
Tipo de producto Columna de centrifugación
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. La resina se almacena en 0,15 M NaCl, 0,05 % de azida sódica.
Tipo de columna Resina patentada, afinidad
Fase estacionaria Ligando patentado
Línea de productos Pierce
Diana de purificación Eliminación de detergente
Suficiente para Muestra de 500 a 1000 μl cada columna
Cantidad 5 columnas de 4 ml