Learn More
Thermo Scientific™ Placas y columnas de centrifugación para eliminación de detergentes
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los detergentes y surfactantes utilizados para preparar muestras de proteínas y péptidos pueden interferir en análisis tipo ELISA, isoelectroenfoque y espectrometría de masas (MS). La eliminación de detergentes de muestras de péptidos es especialmente difícil y crítica para el análisis de la MS. Incluso las bajas concentraciones de detergentes contaminan los instrumentos e interfieren en la unión de la columna, la elución y la ionización del péptido. Las resinas de eliminación de detergentes Thermo Scientific HiPPR y Pierce son ideales para la eliminación rápida de detergentes comunes de digestiones trípticas para mejorar los resultados del análisis LC-MS/MS y MALDI-MS.
• Rápida — el procesamiento de las muestras dura menos de 15 minutos
• Efectiva — elimina las interferencias de detergente en aplicaciones posteriores como ELISA, enfoque isoeléctrico y espectrometría de masas
Resina de eliminación de detergentes Pierce
La resina de eliminación de detergentes Pierce une y elimina eficazmente altas concentraciones de detergentes de 10 µl a muestras de 1 ml con una pérdida mínima de muestras. Estas columnas de microcentrífuga vienen preenvasadas con varios volúmenes de resina patentada y constituyen la solución ideal para procesar muestras con proteínas o concentraciones de péptidos superiores a 100 µg/ml.
Kit de columna para eliminación de detergentes HiPPR
La resina para eliminación de detergentes HiPPR se ha optimizado para concentraciones de muestras de 1 a 100 µg/ml y es ideal para la eliminación de detergentes utilizados habitualmente, incluidos SDS, Triton™ X-100, NP-40 y CHAPS en concentraciones del 0,5 al 1 %. La resina está disponible en columnas de centrifugación precargadas, placas de centrifugación de filtro de 96 pocillos y resina suelta para su personalización.
Formatos disponibles:
• Pulpa de resina — Resina a granel suministrada con columnas de centrifugación vacías de 0,8 ml
• Columnas de centrifugación — Columnas de microcentrífuga de 0,1 ml
• Placas de centrifugación de 96 pocillos — Placas de 96 pocillos con filtro predispensadas, compatibles con sistemas de centrifugación y colector de vacío para la purificación manual o automatizada
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Microcentrífuga, columna de centrifugación |
| Tipo de producto | Columna de centrifugación |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. La resina se almacena en 0,15 M NaCl, 0,05 % de azida sódica. |
| Tipo de columna | Resina patentada, afinidad |
| Fase estacionaria | Ligando patentado |
| Línea de productos | Pierce |
| Diana de purificación | Eliminación de detergente |
| Suficiente para | Muestra de 10 a 25 μl cada columna |
| Cantidad | 25 columnas de 125 µl |