Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo destructible a prueba de manipulaciones para M710 M610 y M611
Código de producto. 17807884
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 x 25,4 mm
50,8 x 25,4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17807884 12,7 x 25,4 mm paquete de 500
17887874 50,8 x 25,4 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17807884 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 312074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de vinilo para M611, M610 y M710
  • Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica M610 y M611.
  • Estas referencias también se pueden imprimir en la impresora de etiquetas M710 siempre y cuando se utilice el adaptador de rollos (M71-ADAPT).
  • Película de vinilo mate de color blanco y alto rendimiento con adhesivo permanente: la opción perfecta para aplicaciones que requieren resistencia a la manipulación de productos
  • Tenga cuidado al separar la película de su soporte, ya que el material es muy frágil
  • Temperatura de servicio de -40 °C a 82 °C
Especificaciones
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Satin
Formato Label
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Tamper-resistant Labels
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiquetas por fila 1 Label
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0026 in
Grosor (métrico) 0.066 mm
Dimensions (LxW) 12,7 x 25,4 mm
Longitud (imperial) 0.5 in.
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 25.4 mm
Alternate Part Number M6-17-7351