Learn More
Destrin Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235974 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235974 20 μL 20 microlitros
30237251 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30235974
Marca: Proteintech 676571IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The Destrin antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Destrin. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The Destrin antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Destrin
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A12D9
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes ACTDP; ADF; bA462D18.2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11034
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Peso molecular del anticuerpo 18-19 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1