Learn More
Invitrogen™ Destrin Monoclonal Antibody (24GB5625)
Descripción
Destrin Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
The product of this gene belongs to the actin-binding proteins ADF family. This family of proteins is responsible for enhancing the turnover rate of actin in vivo. This gene encodes the actin depolymerizing protein that severs actin filaments (F-actin) and binds to actin monomers (G-actin). Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Destrin |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 24GB5625 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | DSTN |
| N.º de referencia del gen | P60981 |
| Alias de gen | 2610043P17Rik; ACTDP; actin depolymerizing factor; actin-depolymerizing factor; ADF; AU042046; bA462D18.2; bA462D18.2 (destrin (actin depolymerizing factor ADF) (ACTDP)); corn1; corneal disease 1; destrin; destrin (actin depolymerizing factor); destrin, actin depolymerizing factor; Dsn; DSTN; epididymis luminal protein 32; HEL32; RP23-77A2.1; sID; Sid 23; Sid23; sid23p |
| Mostrar más |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?