Learn More
Invitrogen™ Destrin Monoclonal Antibody (24GB5625)
Código de producto. 30276063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30276063 20 μL 20 microlitros
30274891 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30276063 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA557390
Mouse Monoclonal Antibody
Destrin Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
The product of this gene belongs to the actin-binding proteins ADF family. This family of proteins is responsible for enhancing the turnover rate of actin in vivo. This gene encodes the actin depolymerizing protein that severs actin filaments (F-actin) and binds to actin monomers (G-actin). Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Destrin
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 24GB5625
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica DSTN
N.º de referencia del gen P60981
Alias de gen 2610043P17Rik; ACTDP; actin depolymerizing factor; actin-depolymerizing factor; ADF; AU042046; bA462D18.2; bA462D18.2 (destrin (actin depolymerizing factor ADF) (ACTDP)); corn1; corneal disease 1; destrin; destrin (actin depolymerizing factor); destrin, actin depolymerizing factor; Dsn; DSTN; epididymis luminal protein 32; HEL32; RP23-77A2.1; sID; Sid 23; Sid23; sid23p
Símbolos de los genes DSTN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein of human DSTN (aa 1-165).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11034
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.