missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Desmoglein 2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2036)

Código de producto. 17889525
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17889525 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17889525

Marca: Invitrogen™ MA547263

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

Desmosomes are cell-cell junctions between epithelial, myocardial, and certain other cell types. Currently, three desmoglein subfamily members have been identified and all are members of the cadherin cell adhesion molecule superfamily. These desmoglein gene family members are located in a cluster on chromosome 18. This protein has been identified as the autoantigen of the autoimmune skin blistering disease pemphigus vulgaris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Desmoglein 2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL2036
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica DSG2
N.º de referencia del gen O55111, Q14126
Alias de gen AA408168; ARVC10; ARVD10; Cadherin family member 5; CDHF5; CMD1BB; D18Ertd293e; desmoglein 2; desmoglein-2; DSG2; DSG-2; HDGC; MGC117034; MGC117036; MGC117037
Símbolos de los genes DSG2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human Desmoglein 2. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13511, 1829
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.