Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Desmin (Muscle Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Tienda Epredia ProductosDescrizione
Host Species: Mouse
Clone: D33
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Baboon, Monkey, Cow, Cat, Dog, Hamster, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Desmin from human muscle
Molecular Weight: 53 kDa
Positive Control: Muscle or Sarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antígeno | Desmin (Muscle Cell Marker) Ab-1 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | D33 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Desmin from human muscle |
| Cantidad | 12 mL |
| Estado normativo | IVD |
| Disciplina de investigación | Muscle Biology |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.