missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmin Monoclonal Antibody (OTI14E7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17599004
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17599004 100 μL 100 microlitros
17519014 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17599004

Marca: Origene Technologies TA814330

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

Desmin Monoclonal antibody specifically detects Desmin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno Desmin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI14E7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica DES
N.º de referencia del gen P17661, P31001, P48675
Alias de gen CMD1I; CSM1; CSM2; DES; Desmin; desmin-like protein; FLJ12025; FLJ39719; FLJ41013; FLJ41793; I79_018932; intermediate filament protein; LGMD2R; MFM1; muscle-specific intermediate filament desmin; muscle-specific intermediate filament protein; mutant desmin p.K241E; SCPNK; similar to desmin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide (the amino acid sequence is considered to be commercially sensitive) within Human Desmin (NP_001918). The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13346, 1674, 64362
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.