Learn More
Desmin Monoclonal Antibody (OTI14E7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA814330S
Descripción
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
Desmin Monoclonal antibody specifically detects Desmin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Desmin | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P17661, P31001, P48675 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 13346, 1674, 64362 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| OTI14E7 | |
| Unconjugated | |
| DES | |
| CMD1I; CSM1; CSM2; DES; Desmin; desmin-like protein; FLJ12025; FLJ39719; FLJ41013; FLJ41793; I79_018932; intermediate filament protein; LGMD2R; MFM1; muscle-specific intermediate filament desmin; muscle-specific intermediate filament protein; mutant desmin p.K241E; SCPNK; similar to desmin | |
| Synthetic peptide (the amino acid sequence is considered to be commercially sensitive) within Human Desmin (NP_001918). The exact sequence is proprietary. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.