Learn More
SymLine™ Soportes de sobremesa y de pared
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 6 x UNF 0,6 cm (0,25 pulg.), 1 x NPT 0,3 cm (0,125 pulg.) |
| Incluye | Montaje con accesorios para capilar diám. 2,3/3,2 mm y 1 x NPT de 1/8 in Conexión en la parte superior, conector de tubo para (DI) diám. 6,4 a 9 mm, diám. de la almohadilla 53 mm, conexión al tubo (DE) 32 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos a sistemas de residuos conectados |
| Para utilizar con (equipo) | Se puede combinar con 3 y 4 colectores, SafetyWasteCap, embudo de seguridad y sistema de tuberías |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipo de producto | Montaje en escritorio |