Learn More
SymLine™ Soportes de sobremesa y de pared
Código de producto. 10243090
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
4 x UNF 1/4 pulg 28 G y 2 x NPT de 1/8 pulg
6 x UNF 0,6 cm (0,25 pulg.), 1 x NPT 0,3 cm (0,125 pulg.)
De 32 mm (D.E.) a rosca superior GL 45
GL45
GL45 (m), rosca inferior GL 25 (m)
Rosca inferior GL25 (m) a rosca superior GL45 (m)
Incluye:
Montaje con accesorios para capilar diám. 2,3/3,2 mm y 1 x NPT de 1/8 in Conexión en la parte superior, conector de tubo para (DI) diám. 6,4 a 9 mm, diám. de la almohadilla 53 mm, conexión al tubo (DE) 32 mm
Montaje con almohadilla diám. 53 mm con rosca de conexión GL25 (m)
Montaje con brida de montaje para orificios internos en pared posterior de 34 a 45 mm
Montaje con brida de montaje, eje largo para embudo XL, dos curvaturas de 90°
Montaje para perforación de escritorio de 35 mm (DE) con contador
Tipo de producto:
Montaje en escritorio
Soporte de pared
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón Incluye Tipo de producto unitSize
10243090 De 32 mm (D.E.) a rosca superior GL 45 Montaje para perforación de escritorio de 35 mm (DE) con contador Montaje en escritorio cada uno
17327419 GL45 (m), rosca inferior GL 25 (m) Montaje con brida de montaje, eje largo para embudo XL, dos curvaturas de 90° Soporte de pared cada uno
15265134 6 x UNF 0,6 cm (0,25 pulg.), 1 x NPT 0,3 cm (0,125 pulg.) Montaje con accesorios para capilar diám. 2,3/3,2 mm y 1 x NPT de 1/8 in Conexión en la parte superior, conector de tubo para (DI) diám. 6,4 a 9 mm, diám. de la almohadilla 53 mm, conexión al tubo (DE) 32 mm Montaje en escritorio cada uno
16313547 4 x UNF 1/4 pulg 28 G y 2 x NPT de 1/8 pulg Montaje con almohadilla diám. 53 mm con rosca de conexión GL25 (m) Montaje en escritorio cada uno
15357439 GL45 Montaje con brida de montaje para orificios internos en pared posterior de 34 a 45 mm Soporte de pared cada uno
15846394 Rosca inferior GL25 (m) a rosca superior GL45 (m) Montaje para perforación de escritorio de 35 mm (DE) con contador Montaje en escritorio cada uno
6 options
Código de producto. 10243090
Marca: SymLine™ 106450
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las unidades de llenado se montan ahorrando espacio en su espacio de trabajo. Disponible como conexión especial para HPLC, para la conexión directa a su tubo de residuos.
  • El montaje de sobremesa se puede integrar en casi todas las áreas de trabajo. Tanto si se utiliza junto con una mesa de trabajo o con una campana extractora de humos, siempre proporciona una transferencia eficaz de residuos líquidos a sistemas de residuos conectados.
  • Montaje de sobremesa plano y colector de residuos de HPLC en uno. Gracias a las conexiones integradas para capilares y tubos, esta instalación solo sobresale ligeramente de la encimera.
  • Con el montaje en pared posterior, puede utilizar la capacidad disponible de su área de trabajo y disponer de más espacio para muestras de laboratorio y configuraciones experimentales. Puede desechar los residuos directamente en la campana extractora de humos.
  • Especificaciones
    Tamaño del tapón De 32 mm (D.E.) a rosca superior GL 45
    Incluye Montaje para perforación de escritorio de 35 mm (DE) con contador
    Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos a sistemas de residuos conectados
    Para utilizar con (equipo) Se puede combinar con 3 y 4 colectores, SafetyWasteCap, embudo de seguridad y sistema de tuberías
    Material HDPE
    Tipo de producto Montaje en escritorio