Learn More
BRAND™ Desecador con tapa con tirador
Código de producto. p-7164777 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
10728051 150 mm cada uno
10470673 200 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10728051
Marca: BRAND™ 65031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El desecador con tapa con tirador incluye un anillo de base tachonado para mejorar la estabilidad.
  • Vidrio de borosilicato 3.3
  • DIN 12491
  • Bridas planas rectificadas con precisión
  • Superficie del anillo de la base tachonado para mejorar la estabilidad y ayudar a prevenir grietas
  • Tapa intercambiable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Tipo de producto Desecador
Incluye Tapa con tirador
Tamaño 150 mm
Altura (métrico) 25,2 mm
Diámetro exterior (métrico) 215 mm