missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desformylflustrabromine hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
Desformylflustrabromine hydrochloride is a selective agonist of α4β2 neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) with a pEC50 of 6.48.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desformylflustrabromine hydrochloride |
| CAS | 951322-11-5 |
| Color | Rosa |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H22BrClN2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Deformylflustrabromine hydrochloride dFBr hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 105 mg/mL (293.53 mM) ∣H2O : 5 mg/mL (13.98 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CNCCC1=C(C(C)(C)C=C)NC2=CC(Br)=CC=C12.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 357.72 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido