Learn More
Honeywell KCL™ Guantes Dermatril™ P743
Descripción
- Guante protector desechable de acuerdo con la norma EN 374
- Ofrecen mayor resistencia química y mecánica que el modelo Dermatril™ 740
- Se pueden utilizar durante más tiempo y protegen contra una gama más amplia de sustancias peligrosas.
- Aprobados para el procesamiento de alimentos de acuerdo con la EU 1935/2004
- Apto uso alimentario gracias al certificado RAL
- La superficie del guante no tiene silicona
- Cumple los requisitos de la norma EN 455
- Dispositivo médico de acuerdo con la directiva 93/42/EWG
- Sin látex natural
- Resistentes a una multitud de fármacos citoestáticos y a los virus de acuerdo con la ASTM 1671:2007
- Alta sensibilidad táctil
- Excelente comodidad de uso
- Mayor resistencia a las roturas
- Mejorar agarre
- Buena resistencia química
- Ajuste ceñido
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM 1671:2007 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Aprobados para el procesamiento de alimentos de acuerdo con la EU 1935/2004. CE Categoría PSA 3 |
| Color | Azul |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | 6 |
| Grosor (métrico) | 0,2 mm |
| Cantidad | 50/paq. |
| Resistente a | Aúna gran variedad de agentes citotóxicos y resistentes a los virus según la ASTM F1671: 2007 |
| Mostrar más |