Learn More
Honeywell KCL™ Guantes Dermatril™ P743
Código de producto. 15330392
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
15330392 9 paquete de 50
15300392 6 paquete de 50
15310392 7 paquete de 50
15320392 8 paquete de 50
15350392 10 paquete de 50
30040225 11 paquete de 50
6 options
Código de producto. 15330392
Marca: Honeywell KCL™ 074309082C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes Dermatril™ P743 Honeywell KCL™ ofrecen resistencia química y mecánica y están aprobados para el procesamiento de alimentos.
  • Guante protector desechable de acuerdo con la norma EN 374
  • Ofrecen mayor resistencia química y mecánica que el modelo Dermatril™ 740
  • Se pueden utilizar durante más tiempo y protegen contra una gama más amplia de sustancias peligrosas.
  • Aprobados para el procesamiento de alimentos de acuerdo con la EU 1935/2004
  • Apto uso alimentario gracias al certificado RAL
  • La superficie del guante no tiene silicona
  • Cumple los requisitos de la norma EN 455
  • Dispositivo médico de acuerdo con la directiva 93/42/EWG
  • Sin látex natural
  • Resistentes a una multitud de fármacos citoestáticos y a los virus de acuerdo con la ASTM 1671:2007
  • Alta sensibilidad táctil
  • Excelente comodidad de uso
  • Mayor resistencia a las roturas
  • Mejorar agarre
  • Buena resistencia química
  • Ajuste ceñido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM 1671:2007
Certificaciones/conformidad (Europa) Aprobados para el procesamiento de alimentos de acuerdo con la EU 1935/2004. CE Categoría PSA 3
Color Azul
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño 9
Grosor (métrico) 0,2 mm
Cantidad 50/paq.
Resistente a Aúna gran variedad de agentes citotóxicos y resistentes a los virus según la ASTM F1671: 2007
Longitud (métrico) 270 a 290 mm