Learn More
Honeywell KCL™ Dermatril™ L 741
Descripción
- Desechables
- Resistente a productos químicos de acuerdo con la norma EN 374
- Alta protección contra la contaminación química y bacteriológica
- Muy buena durabilidad mecánica en comparación con los guantes desechables convencionales
- Aprobado para la manipulación y el procesamiento de alimentos de acuerdo con la EU 1935/2004
- Sin látex natural
- Resistentes a una multitud de fármacos citoestáticos y a los virus de acuerdo con la ASTM 1671:2007
- La superficie del guante no tiene silicona
- Cumple los requisitos de la EN 455
- Dispositivo médico de acuerdo con la directiva 93/42/EWG
- Excelente sensibilidad táctil
- Extremadamente cómodos
- Mayor resistencia a las roturas
- Puntas de los dedos rugosas para mejorar el agarre
- Ajuste ceñido
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM 1671 2007 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE Categoría PPE 3, EN 374, EU 1935/2004, EN 455 y 93/42/EWG |
| Color | Azul |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | 7 |
| Grosor (métrico) | 0.11 mm |
| Longitud (métrico) | 270 to 280 mm |