Learn More
Invitrogen™ Dermatophagoides pteronyssinus Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (068)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30535979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30535979 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30535979
Marca: Invitrogen™ MA560556
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Dermatophagoides pteronyssinus Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dermatophagoides pteronyssinus
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 068
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Dermatophagoides pteronyssinus Der p 1 protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Insect
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG