Learn More
Ansell™ Guantes de neopreno verde DermaShield™ serie 73-721
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Descripción
- Fabricados con policloropreno
- Para entornos controlados no estériles
- Sin proteínas de látex ni aceleradores
- El revestimiento de neopreno ofrece resistencia química
- El puño con reborde doblado evita que los guantes se enrollen hacia abajo
- Agarre de punta de dedo de terracota
- Sin polvo
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Neopreno |
| Material del manguito | Neopreno |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polychloroprene |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 8,5 |
| Grosor (métrico) | 0,175mm |
| Guantes con puño de color | Verde |
| Mostrar más |