Learn More
Ansell™ Guantes de neopreno verde DermaShield™ serie 73-721
Código de producto. 11776693 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
11776693 8 200 pares
11736693 6 200 pares
11746693 6,5 200 pares
11756693 7 200 pares
12465080 7,5 200 pares
11796693 9 200 pares
11786693 8,5 200 pares
7 options
Código de producto. 11776693
Marca: Ansell™ 73721080
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen la comodidad y flexibilidad de los guantes de caucho natural, con la resistencia química mejorada de la composición de neopreno. Libres de proteínas de látex y aceleradores para minimizar las alergias tanto de tipo I como de tipo IV asociadas con el caucho natural.
  • Fabricados con policloropreno
  • Para entornos controlados no estériles
  • Sin proteínas de látex ni aceleradores
  • El revestimiento de neopreno ofrece resistencia química
  • El puño con reborde doblado evita que los guantes se enrollen hacia abajo
  • Agarre de punta de dedo de terracota
  • Sin polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Neopreno
Material del manguito Neopreno
Aplicaciones Industrial
Color Green
Latex Free Yes
Material Polychloroprene
Tipo de producto Guantes
Tamaño 8
Grosor (métrico) 0,175mm
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Cantidad 200 par
Resistente a Resistencia química
Serie 73-721