Learn More
Ansell™ Guantes de neopreno verde DermaShield™ serie 73-721
Código de producto. 11746693 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
11746693 6,5 200 pares
11736693 6 200 pares
11756693 7 200 pares
12465080 7,5 200 pares
11776693 8 200 pares
11796693 9 200 pares
11786693 8,5 200 pares
7 options
Código de producto. 11746693
Proveedor: Ansell™ 73721065
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen la comodidad y flexibilidad de los guantes de caucho natural, con la resistencia química mejorada de la composición de neopreno. Libres de proteínas de látex y aceleradores para minimizar las alergias tanto de tipo I como de tipo IV asociadas con el caucho natural.
  • Fabricados con policloropreno
  • Para entornos controlados no estériles
  • Sin proteínas de látex ni aceleradores
  • El revestimiento de neopreno ofrece resistencia química
  • El puño con reborde doblado evita que los guantes se enrollen hacia abajo
  • Agarre de punta de dedo de terracota
  • Sin polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Neopreno
Material del manguito Neopreno
Aplicaciones Industrial
Color Green
Latex Free Yes
Material Polychloroprene
Tipo de producto Guantes
Tamaño 6,5
Grosor (métrico) 0,175mm
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Cantidad 200 par
Resistente a Resistencia química
Serie 73-721