Learn More
Ansell™ Guantes de neopreno verde DermaShield™ serie 73-711
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 12852193 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12852193 8,5 200 pares
12475070 6,5 200 pares
12842193 7,5 200 pares
12425080 9 200 pares
12405080 8 200 pares
12485070 7 200 pares
12465070 6 200 pares
7 options
Código de producto. 12852193
Marca: Ansell™ 73711085
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El guante estéril técnicamente más avanzado disponible hoy en día. Sin proteínas de látex ni aceleradores, minimiza las alergias de tipo I y IV asociadas al caucho natural.
  • Fabricados con policloropreno
  • Sin proteínas de látex ni aceleradores, minimiza las alergias de tipo I y IV asociadas al caucho natural.
  • La comodidad y flexibilidad de los guantes de caucho natural a un precio igualmente competitivo
  • La composición de neopreno ofrece una mejor resistencia química.
  • El nuevo puño con reborde evita que el guante se baje y se salga, lo que proporciona una mayor protección.
  • Estéril
  • Disponible para entornos controlados no estériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Neopreno
Material del manguito Neopreno
Aplicaciones Laboratory
Color Verde
Latex Free Yes
Material Neopreno
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes
Tamaño 8,5
Esterilidad Estéril
Grosor (métrico) 0,175mm
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Cantidad 200/caja
Resistente a Resistencia química
Serie 73-711