Descripción
- Fabricados con policloropreno
- Sin proteínas de látex ni aceleradores, minimiza las alergias de tipo I y IV asociadas al caucho natural.
- La comodidad y flexibilidad de los guantes de caucho natural a un precio igualmente competitivo
- La composición de neopreno ofrece una mejor resistencia química.
- El nuevo puño con reborde evita que el guante se baje y se salga, lo que proporciona una mayor protección.
- Estéril
- Disponible para entornos controlados no estériles.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Neopreno |
| Material del manguito | Neopreno |
| Aplicaciones | Laboratory |
| Color | Verde |
| Latex Free | Yes |
| Material | Neopreno |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 8 |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |