Learn More
Thermo Scientific™ Agar Dermasel
Código de producto. 10716223
Change view
Click to view available options
Peso de llenado:
17,5g ± 5 %
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Peso de llenado unitSize
10716223 17,5g ± 5 % paquete de 10
1 options
Código de producto. 10716223
Marca: Thermo Scientific™ PO5037A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aísle e identifique los dermatofitos y otros hongos de muestras de pelo, uñas o piel mediante este medio selectivo en formato de placa.
Aísle e identifique los dermatofitos y otros hongos del pelo, las uñas o el raspado cutáneo mediante el agar selectivo Thermo Scientific™ Dermasel. Los dermatofitos cultivados en el agar Dermasel presentan una morfología de las colonias característica y una pigmentación típica. Los macroconidios y microconidios se suelen observar cuando se realiza un examen microscópico para la identificación.
Identifique las infecciones por hongos del cuero cabelludo, la piel y las uñas con el agar Dermasel, formulado para el aislamiento y la identificación principales de los dermatofitos.
  • El nivel de pH prácticamente neutro favorece el crecimiento de los hongos
  • La cicloheximida inhibe el crecimiento de los hongos saprófitos, las levaduras y la flora cutánea bacteriana
  • La morfología de las colonias característica, la pigmentación típica y los macroconidios y microconidios facilitan la identificación
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso
Emmons1 señala que los medios para el crecimiento de dermatofitos deben tener un nivel de pH de 6,8 a 7,0 en lugar de 5,6, como se suele recomendar. Un pH prácticamente neutro es mejor para el crecimiento de determinados hongos y el pH ácido usado para suprimir los contaminantes bacterianos se puede sustituir por antibióticos.
La adición al medio del complemento selectivo Dermasel (n.º de referencia SR0075E) para alcanzar un nivel de cicloheximida de 0,4 g/l y de cloranfenicol de 0,05 g/l tiene como resultado que el medio sea selectivo para los dermatofitos, lo que inhibe el crecimiento de hongos saprófitos, levaduras y flora cutánea bacteriana.
Se ha observado que la adición de cicloheximida y un antibiótico mejora considerablemente el aislamiento de dermatofitos, sobre todo cuando el inóculo, como el pelo de caballo, presenta un alto nivel de contaminación2,3. Se ha demostrado que la presencia de estafilococos, los cuales pueden crecer sin el antibiótico, impide el crecimiento in vitro de Trichophyton rubrum. La presencia de cicloheximida en el medio inhibe el crecimiento de Trichosporon cutaneum, Candida parapsilosis, Candida krusei, Aspergillus, Penicillium, Fusarium y Cephalosporium, las cuales se asocian a las afecciones de las uñas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Descripción Agar Dermasel
Formato Monoplaca de 90 mm
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17,5g ± 5 %
Tipo de empaquetado Envasado en un único envase con película de celulosa
Cantidad 10/paq.