Learn More
Derlin 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 307.65€
Especificaciones
| Antígeno | Derlin 1 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18694152
|
Novus Biologicals
NBP2-97369-100ul |
100 μg |
326.00€ 307.65€ / 100 microlitros Ahorro 18.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18678894
|
Novus Biologicals
NBP2-97369-50ul |
50 μg |
227.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Derlin 1 Polyclonal antibody specifically detects Derlin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Derlin 1 | |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| ER Markers, Immunology, Lipid and Metabolism, Protein Turnover, Signal Transduction, Unfolded Protein Response | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 79139 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| DER-1, DER1Degradation in endoplasmic reticulum protein 1, Der1-like domain family, member 1, Der1-like protein 1, derlin-1, DERtrin-1, FLJ13784, FLJ42092, MGC3067, PRO2577 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Derlin 1 fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |