Learn More
asecos™ Depósito PE con puerta batiente versón estantería en acero
Código de producto. p-200003656 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Fondo (métrico):
1050,00 mm
1080,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17816356
Marca: asecos™ 40058
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • Cubeto de retención integrado
  • Aperturas de entrada integradas para elevar con transpaletas o carretillas elevadoras
  • Preparado para anclaje al suelo (kit de fijación opcional)
  • Almacenamiento seguro de envases pequeños y medianos
  • Estantería con estructura galvanizada y 3 estantes
  • Dimensiones del estante A x H (mm): 900 x 800
  • Capacidad de carga: 250 kg
Especificaciones
Color Cuerpo gris, puertas azules
Capacidad (imperial) 64.7 gal.
Capacidad (métrico) 245 L
Material Polietileno
Tipo Disposal Can
Longitud (imperial) 44.88 in.
Longitud (métrico) 1140.00 mm
Anchura (imperial) 44.88 in.
Anchura (métrico) 1140.00 mm
Altura (imperial) 81.10 in.
Altura (métrico) 2060.00 mm
Fondo (imperial) 41.34 in.
Fondo (métrico) 1050,00 mm
Peso (imperial) 264.55 lb.
Peso (métrico) 120 kg