Learn More
asecos™ Depósito PE con persiana enrollable versión estantería en PE
Código de producto. p-200003660 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Fondo (métrico):
1050,00 mm
1083,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17896576
Marca: asecos™ 40062
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • Cubeto de retención integrado
  • Aperturas de entrada integradas para elevar con transpaletas o carretillas elevadoras
  • Preparado para anclaje al suelo (kit de fijación opcional)
  • Almacenamiento seguro de envases pequeños y medianos
  • Estantería con estructura PE y 3 estantes
  • Dimensiones del estante A x H (mm): 1300 x 590
  • Capacidad de carga: 180 kg
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 64.7 gal.
Capacidad (métrico) 245 L
Material Polietileno
Tipo Disposal Can
Longitud (imperial) 44.88 in.
Longitud (métrico) 1140.00 mm
Anchura (imperial) 44.88 in.
Anchura (métrico) 1140.00 mm
Altura (imperial) 81.10 in.
Altura (métrico) 2060.00 mm
Fondo (imperial) 41.34 in.
Fondo (métrico) 1050,00 mm
Peso (imperial) 264.55 lb.
Peso (métrico) 120 kg