Learn More
asecos™ Depósito PE con persiana enrollable versión estantería en PE
Código de producto. 17826396 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
1050,00 mm
1083,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
17826396 1083,00 mm cada uno
17896576 1050,00 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17826396 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 40067
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • Cubeto de retención integrado
  • Aperturas de entrada integradas para elevar con transpaletas o carretillas elevadoras
  • Preparado para anclaje al suelo (kit de fijación opcional)
  • Almacenamiento seguro de envases pequeños y medianos
  • Estantería con estructura PE y 3 estantes
  • Dimensiones del estante A x H (mm): 1300 x 590
  • Capacidad de carga: 180 kg
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 64.7 gal.
Capacidad (métrico) 245 L
Material Polietileno
Tipo Disposal Can
Longitud (imperial) 61.18 in.
Longitud (métrico) 1554.00 mm
Anchura (imperial) 61.18 in.
Anchura (métrico) 1554.00 mm
Altura (imperial) 77.95 in.
Altura (métrico) 1980.00 mm
Fondo (imperial) 42.64 in.
Fondo (métrico) 1083,00 mm
Peso (imperial) 357.15 lb.
Peso (métrico) 162 kg