Learn More
asecos™ Depósito PE con persiana enrollable versión bidón
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
en la oferta
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Capacidad (imperial) | 64.7 gal. |
Capacidad (métrico) | 245 L |
Material | Polietileno |
Tipo | Disposal Can |
Descripción
- Cubeto de retención integrado
- Para la colocación directa de 1 bidón en un europalet o el almacenamiento de bidones en medio palet de PE (opcional)
- Aperturas de entrada integradas para elevar con transpaletas o carretillas elevadoras
- Preparado para anclaje al suelo (kit de fijación opcional)
Especificaciones
Gris | |
245 L | |
Disposal Can |
64.7 gal. | |
Polietileno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
asecos™ Depósito PE con persiana enrollable versión bidón