Learn More
asecos™ Depósito PE con persiana enrollable versión bidón
Código de producto. 17836456 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Fondo (métrico):
1050,00 mm
1083,00 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) unitSize
17836456 1050,00 mm cada uno
17836586 1083,00 mm cada uno
2 options
Código de producto. 17836456
Marca: asecos™ 40060
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Almacenamiento seguro de contaminantes del agua
  • Cubeto de retención integrado
  • Para la colocación directa de 1 bidón en un europalet o el almacenamiento de bidones en medio palet de PE (opcional)
  • Aperturas de entrada integradas para elevar con transpaletas o carretillas elevadoras
  • Preparado para anclaje al suelo (kit de fijación opcional)
Especificaciones
Color Gris
Capacidad (imperial) 64.7 gal.
Capacidad (métrico) 245 L
Material Polietileno
Tipo Disposal Can
Longitud (imperial) 44.88 in.
Longitud (métrico) 1140.00 mm
Anchura (imperial) 44.88 in.
Anchura (métrico) 1140.00 mm
Altura (imperial) 81.10 in.
Altura (métrico) 2060.00 mm
Fondo (imperial) 41.34 in.
Fondo (métrico) 1050,00 mm
Peso (imperial) 233.69 lb.
Peso (métrico) 106 kg