missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DEPDC6/Deptor Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7209987 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16830575 20 μL 20 microlitros
16820575 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16830575

Marca: Proteintech 209851AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody is specific to DEPDC6.

Negative regulator of the mTORC1 and mTORC2 signaling pathways. Inhibits the kinase activity of both complexes.

Especificaciones

Antígeno DEPDC6/Deptor
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.81 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica DEPTOR
N.º de referencia del gen Q570Y9, Q8TB45
Alias de gen DEP domain containing 6, DEP.6, DEPDC6, Deptor
Símbolos de los genes Deptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 314979, 64798, 97998
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.