Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Water |
| CAS | 7732-18-5 |
| Fórmula molecular | H2O |
| Sinónimo | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| Clave InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O |
| Nombre IUPAC | oxidano |
| Peso molecular (g/mol) | 18.015 |
| PubChem CID | 962 |
| ChEBI | CHEBI:15377 |
| Mostrar más |