Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de ácido desoxirribonucleico
Código de producto. p-99226 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
Código de producto. 10762012
Marca: Thermo Scientific Chemicals 406250250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68938-01-2 | C17H15BrFNO3 | 50000-100000 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68938-01-2
Fórmula molecular C17H15BrFNO3
Peso molecular (g/mol) 50000-100000
Número MDL MFCD00130922
Clave InChI GXZCYECDYOBPGH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo DNA sodium salt
PubChem CID 73904662
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-(3-bromofenil)-2-[[2-(4-fluorofenil)acetil]amino]propanoico
SMILES *
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deoxyribonucleic acid sodium salt
Color De blanco a pardo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Grado Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 18% max.