Learn More
Estándares de densidad (50 °C)
Código de producto. 13450529
Click to view available options
Densidad:
0,787 g/mL (50 °C)
0,8269 g/mL (50 °C)
0,8649 g/mL (50 °C)
Tamaño de la unidad:
60 ml
Código de producto. 13450529
Marca: Paragon Scientific DEN5002
Los estándares de densidad certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 15 °C a 150 °C
  • Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con un 2 año de vida útil.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Densidad 0,8269 g/mL (50 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Cantidad 60 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • DEN50-02
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Valores nominales citados