Learn More
Estándares de densidad (25 °C)
Descripción
- Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
- Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
- Se suministra en un embalaje a prueba de manipulaciones (consulte la norma de vida útil).
- Fabricado en el Reino Unido. En stock y disponible para envío inmediato.
Especificaciones
Especificaciones
| Densidad | 0,6552 g/mL (25 °C) |
| Cantidad | 60 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DEN25-01
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Valores nominales citados