Learn More
Estándares de densidad (25 °C)
Descripción
- Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
- Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
- Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con un 2 año de vida útil.
- Trazabilidad completa según las normas internacionales.
- Se suministra con MSDS.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
| Densidad | 1,2819 g/mL (25 °C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Cantidad | 60 mL |
Valores nominales citados