Learn More
Estándares de densidad (25 °C)
Descripción
- Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
- Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
- Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con un 2 año de vida útil.
- Trazabilidad completa según las normas internacionales.
- Se suministra con MSDS.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
| Densidad | 0,775 g/mL (25 °C) |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Cantidad | 60 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DEN25-03
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Valores nominales citados