Learn More
Estándares de densidad (25 °C)
Código de producto. 13450509
Change view
Click to view available options
Densidad:
0,6552 g/mL (25 °C)
0,7223 g/mL (25 °C)
0,775 g/mL (25 °C)
0,8349 g/mL (25 °C)
0,8678 g/mL (25 °C)
0,934 g/mL (25 °C)
0,9803 g/mL (25 °C)
1,0242 g/mL (25 °C)
1,0657 g/mL (25 °C)
1,1233 g/mL (25 °C)
1,1869 g/mL (25 °C)
1,2819 g/mL (25 °C)
1,6143 g/mL (25 °C)
Tamaño de la unidad:
60 ml
Código de producto. Densidad unitSize
13450509 0,7223 g/mL (25 °C) 60 ml
13440509 0,6552 g/mL (25 °C) 60 ml
13460509 0,775 g/mL (25 °C) 60 ml
13470509 0,8349 g/mL (25 °C) 60 ml
13480509 0,8678 g/mL (25 °C) 60 ml
13410519 0,934 g/mL (25 °C) 60 ml
13400519 0,9803 g/mL (25 °C) 60 ml
13420519 1,0242 g/mL (25 °C) 60 ml
13430519 1,0657 g/mL (25 °C) 60 ml
13450519 1,1233 g/mL (25 °C) 60 ml
13440519 1,1869 g/mL (25 °C) 60 ml
13460519 1,2819 g/mL (25 °C) 60 ml
13470519 1,6143 g/mL (25 °C) 60 ml
13 options
Código de producto. 13450509
Marca: Paragon Scientific DEN2502
Los estándares de densidad certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 15 °C a 150 °C
  • Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con un 2 año de vida útil.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Densidad 0,7223 g/mL (25 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Cantidad 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • DEN25-02
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Kerosine : distillates, hydrotreated light
Valores nominales citados