Learn More
Estándares de densidad (25 °C)
Código de producto. 13430519
Change view
Click to view available options
Densidad:
0,6552 g/mL (25 °C)
0,7223 g/mL (25 °C)
0,775 g/mL (25 °C)
0,8349 g/mL (25 °C)
0,8678 g/mL (25 °C)
0,934 g/mL (25 °C)
0,9803 g/mL (25 °C)
1,0242 g/mL (25 °C)
1,0657 g/mL (25 °C)
1,1233 g/mL (25 °C)
1,1869 g/mL (25 °C)
1,2819 g/mL (25 °C)
1,6143 g/mL (25 °C)
Tamaño de la unidad:
60 ml
Código de producto. Densidad unitSize
13430519 1,0657 g/mL (25 °C) 60 ml
13440509 0,6552 g/mL (25 °C) 60 ml
13450509 0,7223 g/mL (25 °C) 60 ml
13460509 0,775 g/mL (25 °C) 60 ml
13470509 0,8349 g/mL (25 °C) 60 ml
13480509 0,8678 g/mL (25 °C) 60 ml
13410519 0,934 g/mL (25 °C) 60 ml
13400519 0,9803 g/mL (25 °C) 60 ml
13420519 1,0242 g/mL (25 °C) 60 ml
13450519 1,1233 g/mL (25 °C) 60 ml
13440519 1,1869 g/mL (25 °C) 60 ml
13460519 1,2819 g/mL (25 °C) 60 ml
13470519 1,6143 g/mL (25 °C) 60 ml
13 options
Código de producto. 13430519
Marca: Paragon Scientific DEN2509
Los estándares de densidad certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 15 °C a 150 °C
  • Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Se suministra en un embalaje a prueba de manipulaciones (consulte la norma de vida útil).
  • Fabricado en el Reino Unido. En stock y disponible para envío inmediato.
Especificaciones
Densidad 1,0657 g/mL (25 °C)
Cantidad 60 mL
Valores nominales citados