Learn More
Estándares de densidad (25 °C)
Descripción
- Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
- Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
- Se suministra en un embalaje a prueba de manipulaciones (consulte la norma de vida útil).
- Fabricado en el Reino Unido. En stock y disponible para envío inmediato.
Especificaciones
Especificaciones
| Densidad | 1,0242 g/mL (25 °C) |
| Cantidad | 60 mL |
Valores nominales citados