Learn More
Estándares de densidad (20 °C)
Código de producto. 13480499
Change view
Click to view available options
Densidad:
0,6597 g/mL (20 °C)
0,7264 g/mL (20 °C)
0,7788 g/mL (20 °C)
0,8383 g/mL (20 °C)
0,8556 g/mL (20 °C)
0,8708 g/mL (20 °C)
0,9376 g/mL (20 °C)
0,9817 g/mL (20 °C)
1,0257 g/mL (20 °C)
1,0677 g/mL (20 °C)
1,1258 g/mL (20 °C)
1,1917 g/mL (20 °C)
1,2849 g/mL (20 °C)
1,6226 g/mL (20 °C)
Tamaño de la unidad:
60 ml
Código de producto. Densidad unitSize
13480499 1,1258 g/mL (20 °C) 60 ml
13480489 0,6597 g/mL (20 °C) 60 ml
13470489 0,7264 g/mL (20 °C) 60 ml
13490489 0,7788 g/mL (20 °C) 60 ml
13400499 0,8383 g/mL (20 °C) 60 ml
13420499 0,8556 g/mL (20 °C) 60 ml
13450499 0,8708 g/mL (20 °C) 60 ml
13440499 0,9376 g/mL (20 °C) 60 ml
13430499 0,9817 g/mL (20 °C) 60 ml
13460499 1,0257 g/mL (20 °C) 60 ml
13490499 1,0677 g/mL (20 °C) 60 ml
13400509 1,1917 g/mL (20 °C) 60 ml
13410509 1,2849 g/mL (20 °C) 60 ml
13420509 1,6226 g/mL (20 °C) 60 ml
14 options
Código de producto. 13480499
Marca: Paragon Scientific DEN2011
Los estándares de densidad certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 15 °C a 150 °C
  • Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Se suministra en un embalaje a prueba de manipulaciones (consulte la norma de vida útil).
  • Fabricado en el Reino Unido. En stock y disponible para envío inmediato.
Especificaciones
Densidad 1,1258 g/mL (20 °C)
Cantidad 60 mL
Valores nominales citados