Learn More
Estándares de densidad (20 °C)
Descripción
- Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
- Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
- Se suministra en un embalaje a prueba de manipulaciones (consulte la norma de vida útil).
- Fabricado en el Reino Unido. En stock y disponible para envío inmediato.
Especificaciones
Especificaciones
| Densidad | 0,8383 g/mL (20 °C) |
| Cantidad | 60 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DEN20-04
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
Valores nominales citados