Learn More
Estándares de densidad (15 °C)
Código de producto. 13490479
Change view
Click to view available options
Densidad:
0,6654 g/mL (15 °C)
0,7183 g/mL (15 °C)
0,7807 g/mL (15 °C)
0,8111 g/mL (15 °C)
0,8494 g/mL (15 °C)
0,8648 g/mL (15 °C)
0,8811 g/mL (15 °C)
0,9413 g/mL (15 °C)
0,9823 g/mL (15 °C)
1,0248 g/mL (15 °C)
1,0687 g/mL (15 °C)
1,1280 g/mL (15 °C)
1,1962 g/mL (15 °C)
1,2829 g/mL (15 °C)
1,6300 g/mL (15 °C)
Tamaño de la unidad:
60 ml
Código de producto. Densidad unitSize
13490479 1,0248 g/mL (15 °C) 60 ml
13400479 0,6654 g/mL (15 °C) 60 ml
13440479 0,7183 g/mL (15 °C) 60 ml
13420479 0,8111 g/mL (15 °C) 60 ml
13430479 0,7807 g/mL (15 °C) 60 ml
13410479 0,8494 g/mL (15 °C) 60 ml
13470479 0,8648 g/mL (15 °C) 60 ml
13450479 0,8811 g/mL (15 °C) 60 ml
13460479 0,9413 g/mL (15 °C) 60 ml
13480479 0,9823 g/mL (15 °C) 60 ml
13410489 1,0687 g/mL (15 °C) 60 ml
13420489 1,1280 g/mL (15 °C) 60 ml
13430489 1,1962 g/mL (15 °C) 60 ml
13440489 1,2829 g/mL (15 °C) 60 ml
13460489 1,6300 g/mL (15 °C) 60 ml
15 options
Código de producto. 13490479
Marca: Paragon Scientific DEN1510
Los estándares de densidad certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 15 °C a 150 °C
  • Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con un 2 año de vida útil.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Densidad 1,0248 g/mL (15 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Cantidad 60 mL
Valores nominales citados