Learn More
Estándares de densidad (15 °C)
Código de producto. 13410479
Change view
Click to view available options
Densidad:
0,6654 g/mL (15 °C)
0,7183 g/mL (15 °C)
0,7807 g/mL (15 °C)
0,8111 g/mL (15 °C)
0,8494 g/mL (15 °C)
0,8648 g/mL (15 °C)
0,8811 g/mL (15 °C)
0,9413 g/mL (15 °C)
0,9823 g/mL (15 °C)
1,0248 g/mL (15 °C)
1,0687 g/mL (15 °C)
1,1280 g/mL (15 °C)
1,1962 g/mL (15 °C)
1,2829 g/mL (15 °C)
1,6300 g/mL (15 °C)
Tamaño de la unidad:
60 ml
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Densidad unitSize
13410479 0,8494 g/mL (15 °C) 60 ml
13400479 0,6654 g/mL (15 °C) 60 ml
13440479 0,7183 g/mL (15 °C) 60 ml
13420479 0,8111 g/mL (15 °C) 60 ml
13430479 0,7807 g/mL (15 °C) 60 ml
13470479 0,8648 g/mL (15 °C) 60 ml
13450479 0,8811 g/mL (15 °C) 60 ml
13460479 0,9413 g/mL (15 °C) 60 ml
13480479 0,9823 g/mL (15 °C) 60 ml
13490479 1,0248 g/mL (15 °C) 60 ml
13410489 1,0687 g/mL (15 °C) 60 ml
13420489 1,1280 g/mL (15 °C) 60 ml
13430489 1,1962 g/mL (15 °C) 60 ml
13440489 1,2829 g/mL (15 °C) 60 ml
13460489 1,6300 g/mL (15 °C) 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 13410479 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor DEN1505
Los estándares de densidad certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 15 °C a 150 °C
  • Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con un 2 año de vida útil.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • Fabricado en el Reino Unido
Spezifikation
Densidad 0,8494 g/mL (15 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Cantidad 60 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DEN15-05
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Valores nominales citados
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.