Learn More
Densidad rango de calidad estándar 0,7893 g/ml a 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 12842513 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 12842513
Marca: Reagecon DEN20080
Fabricado y probado de acuerdo con ASTM D4052 para pruebas de densidad o densidad relativa (gravedad específica y API).
  • Patrón de referencia de densidad, material de referencia de densidad
  • Probado por densitómetro vibratorio y puede usarse como patrón de calibración o control para la medición de densidad mediante técnicas basadas en vibratorio o hidrómetro (gravedad específica).
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para probar patrones de densidad utilizando densitómetros vibracionales (ref. INAB: 264T).
  • El producto se prepara gravimétricamente sobre una base de peso/peso.
  • Tanto el soluto como el disolvente se pesan sobre una balanza calibrada mediante pesos trazables OIML.
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C).
  • El certificado del balance de la calibración resultante se emite de acuerdo con los requisitos de ISO/IEC 17025.
  • La densidad del producto se establece y certifica utilizando densitómetros vibracionales calibrados de alto rendimiento.
  • Alta precisión (± 0.001642 g/ml)
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar Winchester
Forma física Líquido
Concentración 0.7893 g/mL at 20°C (±0.001642)
Cantidad 100 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: dodecane, toluene