Learn More
Estándar de densidad, 1,0005 g/ml a 20 °C, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Especificaciones
Especificaciones
| Certificado de análisis | ASTM D1480-12 |
| Densidad | 1.0005g/mL |
| Cantidad | 100 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DENSITY STANDARD 1.0005g/ml @ 20°C
- Peligro
- MIXTURE LIST-Contém: pentanol isomers, with the exception ofthose specified elsewhere in this Annex