Learn More
Ohaus™ Kit de densidad
Código de producto. 15390684 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
:
Peso: 1kg
Código de producto.
15390684 Peso: 1kg
1 options
Código de producto. 15390684
Marca: Ohaus™ 83034024
Información de órdenes
dimPesoMétrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 1 kg
Tipo Kit de densidad