Learn More
Hecht Karl™ Hidrómetro de densidad
Código de producto. 10185821
Click to view available options
Intervalo de Baume:
De 1,000 a 1,060 g/cm3
De 1,000 a 1,100 g/cm3
De 1,300 a 1,400 g/cm3
De 1,400 a 1,500 g/cm3
Longitud (métrico):
16 cm
30 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10185821
Marca: Hecht Karl™ 46012005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Density hydrometers for measuring the relative density of liquids.
  • Ranges up to 1.000 g/cm3 are for liquids lighter than water
  • Ranges from 1.000 to 2.000 g/cm3 are for liquids heavier than water
Especificaciones
Cantidad 1 Ea.
Tipo Hidrómetro de densidad
Incrementos 0.001 g/cm3
Longitud (métrico) 30 cm
Tipo de lastre Steel Metal
Intervalo de Baume De 1,000 a 1,100 g/cm3
Temperature of Standardization 20°C